Learn More
Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, 98%
Codice prodotto. 11307756
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11307756 1 g 1g
11317756 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11307756 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11399.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 371-26-6 | C6H9F3O2 | 170.131 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 371-26-6
Formula molecolare C6H9F3O2
Molecular Weight (g/mol) 170.131
Numero MDL MFCD00041398
InChI Key PSRZMXNNQTWAGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl4,4,4-trifluorobutyrate, 4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-butyric acid ethyl ester, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, acmc-1cncd, ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-trifluoromethylpropionate, butanoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
PubChem CID 2733273
IUPAC Name ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate
SMILES CCOC(=O)CCC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
Densità 1.16
Punti di ebollizione 126°C to 127°C
Punto d'infiammabilità 33°C (91°F)
Indice di rifrazione 1.352
Quantità 1 g
Numero UN UN3272
Beilstein 1769215
Peso formulazione 170.13
Percent Purity 98%