Learn More
Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10077492 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10077492 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10077492 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 309650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
CAS 371-26-6
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 127.0°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H9F3O2
Formula lineare CF3CH2CH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.3510 to 1.3530
Numero MDL MFCD00041398
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.16
Sinonimo ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl4,4,4-trifluorobutyrate, 4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-butyric acid ethyl ester, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, acmc-1cncd, ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-trifluoromethylpropionate, butanoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
InChI Key PSRZMXNNQTWAGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCC(F)(F)F
IUPAC Name ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate
Molecular Weight (g/mol) 170.13
PubChem CID 2733273
Peso formulazione 170.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid