Learn More
Ethyl 4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15494986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15494986 250 mg 250mg
15465658 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15494986 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59369.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31602-08-1
Formula molecolare C12H8Cl3NO2
Molecular Weight (g/mol) 304.55
Numero MDL MFCD00173373
InChI Key HAPRHXIRCWGCIG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-quinolinecarboxylic acid, 4,6,8-trichloro-, ethyl ester, acmc-209hnw, ethyl 4,6,8-trichloro-3-quinolinecarboxylate
PubChem CID 709528
IUPAC Name ethyl 4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C(Cl)=CC(Cl)=CC2=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate
Quantità 250 mg
Peso formulazione 304.56
Percent Purity 97%