Learn More
Ethyl 4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate |
| CAS | 31602-08-1 |
| Formula molecolare | C12 H8 Cl3 N O2 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H8Cl3NO2/c1-2-18-12(17)8-5-16-11-7(10(8)15)3-6(13)4-9(11)14/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cnc2c(Cl)cc(Cl)cc2c1Cl |
| IUPAC Name | ethyl 4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 304.556 |
| Peso formulazione | 302.962 |