missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Ethyl 4,6-dichloro-8-methylquinoline-3-carboxylate, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59474.03

Dettagli aggiuntivi : CAS : 338954-50-0 Peso : 0.00100kg

Quantità 1g

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15445046

  • 132.00€ / 1g


Spedizione stimata: 25-06-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Identificatori chimici

338954-50-0
284.136
DHCZSIOJQCTCHL-UHFFFAOYSA-N
730825
CCOC(=O)C1=C(C2=CC(=CC(=C2N=C1)C)Cl)Cl
C13H11Cl2NO2
MFCD00173360
4,6-dichloro-8-methylquinoline-3-carboxylic ethyl ester, 4,6-dichloro-8-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem6083, ethyl 4,6-dichloro-8-methyl-3-quinolinecarboxylate, ethyl 4,6-bis chloranyl-8-methyl-quinoline-3-carboxylate, 4,6-dichloro-8-methyl-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 4,6-dichloro-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
ethyl 4,6-dichloro-8-methylquinoline-3-carboxylate

Specifica

Ethyl 4,6-dichloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
338954-50-0
MFCD00173360
DHCZSIOJQCTCHL-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4,6-dichloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
730825
97%
1g
C13H11Cl2NO2
4,6-dichloro-8-methylquinoline-3-carboxylic ethyl ester, 4,6-dichloro-8-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem6083, ethyl 4,6-dichloro-8-methyl-3-quinolinecarboxylate, ethyl 4,6-bis chloranyl-8-methyl-quinoline-3-carboxylate, 4,6-dichloro-8-methyl-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 4,6-dichloro-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
CCOC(=O)C1=C(C2=CC(=CC(=C2N=C1)C)Cl)Cl
284.136
284.14
Videos
SDS Documenti
Certificati