Learn More
Ethyl 4-Acetamidobenzoate, TRC
Codice prodotto. 30133802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
25 g
Dimensione della confezione:
25g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133802 25 g 25g
30012273 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133802 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE89470025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5338-44-3
Formula molecolare C11 H13 N O3
Molecular Weight (g/mol) 207.23
Sinonimo N-Acetylbenzocaine, Benzoic acid, 4-(acetylamino)-, ethyl ester, Benzoic acid, p-acetamido-, ethyl ester (6CI,8CI), 4'-Carbethoxyacetanilide, Ethyl 4-acetamidobenzoate, Ethyl 4-acetylaminobenzoate, Ethyl N-acetyl-4-aminobenzoate, N-(4-(Ethoxycarbonyl)phenyl)acetamide, NSC 28987, NSC 3160
IUPAC Name ethyl 4-acetamidobenzoate
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetylbenzocaine
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Peso formulazione 207.0895