Learn More
Ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate, 98%
Codice prodotto. 11368456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368456 25 g 25g
11358456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11368456 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17496.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2832-10-2 | C11H21BrO2 | 265.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2832-10-2
Numero MDL MFCD00009211
Spezifikation
Materiale o nome chimico Ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate
Densità 1.067
Punti di ebollizione 153°C to 154°C (19 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula molecolare C10H16O4
Indice di rifrazione 1.4545
Quantità 25 g
Beilstein 1785189
Sinonimo ethyl 4,4-diacetylbutyrate, 4-acetyl-5-oxohexanoic acid ethyl ester, 4,4-diacetylbutyric acid ethyl ester, ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate, 4-acetyl-5-oxo-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid,4-acetyl-5-oxo-, ethyl ester, hexanoic acid, 4-acetyl-5-oxo-, ethyl ester
InChI Key CVPCFJRJUCNUJG-VQHVLOKHSA-N
SMILES CCOC(=O)CCC(C(=O)C)C(=O)C
IUPAC Name ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate
Molecular Weight (g/mol) 200.23
PubChem CID 2733934
Peso formulazione 200.24
Percent Purity 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.