Learn More
Ethyl 4-Amino-3-hydroxybenzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 4-Amino-3-hydroxybenzoate |
| CAS | 87081-52-5 |
| Formula molecolare | C9H11NO3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-Amino-3-hydroxy-benzoic Acid Ethyl Ester, 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11NO3/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,11H,2,10H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(N)c(O)c1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.19 |
| Peso formulazione | 181.0739 |