Learn More
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate, 95%
Codice prodotto. 10597814 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10597814 5 g Bottiglia in vetro 5g
10122904 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10597814 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399160050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 26510-95-2 | C11H11BrO3 | 271.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26510-95-2
Formula molecolare C11H11BrO3
Molecular Weight (g/mol) 271.1
Numero MDL MFCD00231243
InChI Key PBDYXCKRDRCJDC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 3-4-bromophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 4-bromobenzoyl acetate, ethyl 4-bromobenzoylacetate, 3-4-bromo-phenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, 3-4-bromophenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-4-bromophenyl-3-oxo-propionate, benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester, ethyl p-bromobenzoyl acetate, benzenepropanoic acid,4-bromo-b-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 2757149
IUPAC Name ethyl 3-(4-bromophenyl)-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Colore Yellow
Densità 1.4320g/mL
Punti di ebollizione 268°C to 269°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4C(O)CH2CO2CH2CH3
Quantità 5 g
Beilstein 10, I, 324
Gravità specifica 1.432
Peso formulazione 271.1
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.