Learn More
Ethyl 4-bromocrotonate, 75%, tech.
Codice prodotto. 10371574 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10371574 5 g Bottiglia in vetro 5g
10408840 25 g Bottiglia in vetro 25g
10752895 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10371574 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118120050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 37746-78-4 | C6H9BrO2 | 193.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37746-78-4
Formula molecolare C6H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 193.04
Numero MDL MFCD00000247
InChI Key FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo ethyl 4-bromocrotonate, e-ethyl 4-bromobut-2-enoate, ethyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid ethyl ester, ethyl 2e-4-bromobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, e, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl e-4-bromo-2-butenoate, ethyl e-4-bromobut-2-enoate, ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
PubChem CID 5373944
IUPAC Name ethyl (E)-4-bromobut-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-bromocrotonate
Nota nome tech., 75%
Colore Yellow to Brown
Densità 1.4000g/mL
Punti di ebollizione 94°C to 95°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 97°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 70% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2CH=CHCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4900 to 1.494
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.4
Peso formulazione 193.04
Percent Purity 75%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 4-bromocrotonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.