Learn More
Ethyl 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, TRC
Codice prodotto. 30381402
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30381402 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30381402 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9020001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate
CAS 5909-24-0
Formula molecolare C8 H9 Cl N2 O2 S
Quantità 1 g
Sinonimo Avanafil Impurity 61
InChI Formula InChI=1S/C8H9ClN2O2S/c1-3-13-7(12)5-4-10-8(14-2)11-6(5)9/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1cnc(SC)nc1Cl
IUPAC Name ethyl 4-chloro-2-methylsulfanylpyrimidine-5-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 232.69
Peso formulazione 232.0073