Learn More
Ethyl 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 5909-24-0 |
| Formula molecolare | C8 H9 Cl N2 O2 S |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Avanafil Impurity 61 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9ClN2O2S/c1-3-13-7(12)5-4-10-8(14-2)11-6(5)9/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cnc(SC)nc1Cl |
| IUPAC Name | ethyl 4-chloro-2-methylsulfanylpyrimidine-5-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 232.69 |
| Peso formulazione | 232.0073 |