Learn More
Ethyl 4-chloro-3-nitrobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10618765
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10618765 25 g Amber Glass Bottle 25g
10149829 50 g Amber Glass Bottle 50g
10352185 100 g Amber Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10618765 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore JP00516EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 16588-16-2
Formula molecolare C9H8ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 229.616
InChI Key BLNLZRQIUGDTAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 4-chloro-3-nitro-, ethyl ester, 4-chloro-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, 4-chloro-3-nitro-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-chloranyl-3-nitro-benzoate, acmc-20a7tu, ethyl4-chloro-3-nitrobenzoate, ethyl 4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitrobenzoate, 3-nitro-4-chlorobenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 1268247
IUPAC Name ethyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 229.62
Percent Purity 97%