Learn More
Ethyl (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)carbamate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)carbamate |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9ClF3NO2/c1-2-17-9(16)15-6-3-4-8(11)7(5-6)10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16) |