Learn More
Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15512303 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15512303 5 g 5g
15502303 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15512303 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449680050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 77173-67-2
Formula molecolare C13H9ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 260.68
InChI Key MHOFAUCLSGVKOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-8-cyano-3-quinolinecarboxylate, pubchem19877, 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylicacidethyleste, 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoxaline-3-carboxylate
PubChem CID 3761179
IUPAC Name ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C2=CC=CC(=C2N=C1)C#N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 260.68
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.