Learn More
Ethyl 4-chloroacetoacetate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-128566
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
638-07-3
C6H9ClO3
164.59
MFCD00000939
OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-chloroacetoacetate, 4-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl gamma-chloroacetoacetate, unii-5ae82250cm, ccris 6791, ethyl chloroacetyl acetate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-ethylester, ethyl 4-chloro-3-oxobutyrate, ethyl 4-chloro-3-oxo-butanoate
69484
ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
CCOC(=O)CC(=O)CCl
638-07-3
C6H9ClO3
164.59
MFCD00000939
OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-chloroacetoacetate, 4-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl gamma-chloroacetoacetate, unii-5ae82250cm, ccris 6791, ethyl chloroacetyl acetate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-ethylester, ethyl 4-chloro-3-oxobutyrate, ethyl 4-chloro-3-oxo-butanoate
69484
ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
CCOC(=O)CC(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ethyl 4-chloroacetoacetate
Nota nome 98%
Punto di fusione -8.0°C
Colore Colorless to Red-Yellow
Densità 1.2100g/mL
Punti di ebollizione 103.0°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare ClCH2COCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.4530
Quantità 50 g
Beilstein 03,663
Gravità specifica 1.21
Informazioni di solubilità Solubility in water: 47.5g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ether,benzene,chloroform,,methylenechloride and carbontetrachloride
Peso formulazione 164.59
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 4-chloroacetoacetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.