Learn More
Ethyl 4-chlorobutyrate, 97%
Codice prodotto. 10774041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10774041 100 g Bottiglia in vetro 100g
10225060 5 g Bottiglia in vetro 5g
10484925 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10774041 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118241000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 3153-36-4 | C6H11ClO2 | 150.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3153-36-4
Formula molecolare C6H11ClO2
Molecular Weight (g/mol) 150.6
Numero MDL MFCD00001004
InChI Key OPXNFHAILOHHFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4-chlorobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl gamma-chlorobutyrate, ethyl-4-chlorobutyrate, 4-chloro-butyric acid ethyl ester, butyric acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl .gamma.-chlorobutyrate, 4-chlorobutyric acid ethyl ester, ethyl 4chlorobutyrate, acmc-1cqjw
PubChem CID 18474
IUPAC Name ethyl 4-chlorobutanoate
SMILES CCOC(=O)CCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-chlorobutyrate
Colore Brown to Yellow
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 186.0°C
Punto d'infiammabilità 51°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl(CH2)3CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4296 to 1.4316
Quantità 100 g
Beilstein 02, 278
Gravità specifica 1.07
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 150.6
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 4-chlorobutyrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.