Learn More
Ethyl 4-chlorobutyrate, 98%
Codice prodotto. 11494300
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494300 100 g 100g
11404310 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11494300 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11070.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3153-36-4 | C6H11ClO2 | 150.602 g/mol
Ethyl 4-chlorobutyrate is used in organic synthesis. And also used for producting 4-Iodo-butyric acid ethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl 4-chlorobutyrate is used in organic synthesis. And also used for producting 4-Iodo-butyric acid ethyl ester.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3153-36-4
Formula molecolare C6H11ClO2
Molecular Weight (g/mol) 150.602
Numero MDL MFCD00001004
InChI Key OPXNFHAILOHHFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4-chlorobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl gamma-chlorobutyrate, ethyl-4-chlorobutyrate, 4-chloro-butyric acid ethyl ester, butyric acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl .gamma.-chlorobutyrate, 4-chlorobutyric acid ethyl ester, ethyl 4chlorobutyrate, acmc-1cqjw
PubChem CID 18474
IUPAC Name ethyl 4-chlorobutanoate
SMILES CCOC(=O)CCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-chlorobutyrate
Densità 1.077
Punti di ebollizione 185°C to 186°C
Punto d'infiammabilità 76°C (169°F)
Indice di rifrazione 1.432
Quantità 100 g
Beilstein 1098810
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 150.61
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 4-chlorobutyrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 4-chlorobutyrate