Learn More
Ethyl 4-Chlorobutyrate, TRC
Codice prodotto. 30384757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30384757 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30384757 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE90183010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-Chlorobutyrate
CAS 3153-36-4
Formula molecolare C6H11ClO2
Quantità 10 g
Sinonimo 4-Chloro-butanoic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-butyric Acid Ethyl Ester, Ethyl gamma-Chlorobutyrate, Ethyl ω-Chlorobutyrate, NSC 81215
InChI Formula InChI=1S/C6H11ClO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCCl
IUPAC Name ethyl 4-chlorobutanoate
Molecular Weight (g/mol) 150.6
Peso formulazione 150.0448