Learn More
Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide(Piroxicam Impurity H), TRC
Codice prodotto. 30375356
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30375356 100 mg -
30373470 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30375356 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE918850100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24683-21-4
Formula molecolare C11 H11 N O5 S
Molecular Weight (g/mol) 269.27
Sinonimo Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. H (EP)
IUPAC Name ethyl 4-hydroxy-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-11(14)9-10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(15,16)12-9/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Peso formulazione 269.0358