Learn More
Ethyl 4-hydroxybenzoate, 99%
Codice prodotto. 10522741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10522741 250 g 250g
10317420 100 g 100g
10765211 1 kg 1kg
10329043 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10522741 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150252500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 120-47-8 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-47-8
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00002353
InChI Key NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylparaben, ethyl paraben, ethyl p-hydroxybenzoate, mycocten, ethyl parasept, 4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, easeptol, ethyl butex, ethyl parahydroxybenzoate, tegosept e
PubChem CID 8434
ChEBI CHEBI:86616
IUPAC Name ethyl 4-hydroxybenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-hydroxybenzoate
Punto di fusione 115°C to 118°C
Colore White
Punti di ebollizione 297°C to 298°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOC6H4CO2C2H5
Quantità 250 g
Beilstein 10, 159
Indice di Merck 15, 3890
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.7g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,soluble in carbon disulfide,slightly soluble in petroleum ether,chloroform
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 4-hydroxybenzoate