Learn More
Ethyl 4-hydroxybutanoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 4-hydroxybutanoate |
| CAS | 999-10-0 |
| Formula molecolare | C6H12O3 |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O3/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCO |
| Molecular Weight (g/mol) | 132.16 |
| Peso formulazione | 132.0786 |