Learn More
Ethyl 4-methoxybenzoate, 98+%
Codice prodotto. 11427876
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11427876 50 g 50g
11437876 250 g 250g
11417876 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11427876 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14008.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 94-30-4 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-30-4
Formula molecolare C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.203
Numero MDL MFCD00015151
InChI Key FHUODBDRWMIBQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl p-anisate, ethyl anisate, ethyl p-methoxybenzoate, p-anisic acid, ethyl ester, benzoic acid, 4-methoxy-, ethyl ester, 4-methoxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-methoxy-, ethyl ester, ethyl p-anisoate, unii-kj95h2s7nm, p-anisic acid ethyl ester
PubChem CID 60979
IUPAC Name ethyl 4-methoxybenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-methoxybenzoate
Punto di fusione 7°C to 8°C
Densità 1.111
Punti di ebollizione 263°C
Punto d'infiammabilità 138°C (280°F)
Indice di rifrazione 1.526
Quantità 50 g
Beilstein 2209700
Peso formulazione 180.2
Percent Purity ≥98%