Learn More
Ethyl 4-methoxyphenylacetate, 97%
Codice prodotto. 10526641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10526641 50 g Bottiglia in vetro 50g
10235861 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10526641 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 189840500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14062-18-1 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14062-18-1
Formula molecolare C11H14O3
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Numero MDL MFCD00040760
InChI Key DOCCDOCIYYDLGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-4-methoxyphenyl acetate, ethyl 4-methoxyphenylacetate, 4-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-methoxy-, ethyl ester, ethyl p-methoxyphenylacetate, ethyl 4-methoxyphenyl acetate, 4-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, acmc-1bnx2, homoanisic acid ethyl ester
PubChem CID 84174
IUPAC Name ethyl 2-(4-methoxyphenyl)acetate
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-methoxyphenylacetate
Nota nome 97%
Densità 1.0970g/mL
Punti di ebollizione 108°C to 111°C (3.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 46°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4CH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.5065 to 1.5085
Quantità 50 g
Beilstein 10, I, 83
Gravità specifica 1.097
Peso formulazione 194.23
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 4-methoxyphenylacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.