Learn More
Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate, 98%
Codice prodotto. 10353672 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10353672 50 g Bottiglia in vetro 50g
10343672 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10353672 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 190340500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 51605-32-4 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51605-32-4
Formula molecolare C7H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 154.17
Numero MDL MFCD00005199
InChI Key VLDUBDZWWNLZCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-5-imidazolecarboxylate, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, 4-carboethoxy-5-methylimidazole, ethyl 4-methylimidazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-4-imidazolecarboxylate, 5-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-methylimidazole-4-carboxylate
PubChem CID 99200
IUPAC Name ethyl 5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate
Nota nome 98%
Punto di fusione 204°C to 206°C
Colore Tan to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Beilstein 25, I, 534
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 154.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals