Learn More
Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15397380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15397380
Marca: Thermo Scientific Acros 210850050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 20485-39-6
Formula molecolare C7H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 155.15
Numero MDL MFCD00062573
InChI Key XNMORZSEENWFLI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88558
IUPAC Name ethyl 4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)N=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
Punto di fusione 32.0°C to 38.0°C
Punti di ebollizione 100.0°C to 103.0°C (21.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Sinonimo ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate, ethyl4-methyloxazole-5-carboxylate, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-ethoxycarbonyl-4-methyloxazole, ethyl 4-methyl-5-oxazolecarboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-5-carbethoxyoxazole, ethyl 4-methyl-oxazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
Peso formulazione 155.15
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.