Learn More
Ethyl 4-nitrobenzoate, 99%
Codice prodotto. 10417010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10417010 100 g Bottiglia in vetro 100g
10154420 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10417010 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168421000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 99-77-4 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-77-4
Formula molecolare C9H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 195.17
Numero MDL MFCD00007351
InChI Key PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, ethyl ester, 4-nitrobenzoic acid ethyl ester, ethyl nitrobenzoate, para ester, p-nitrobenzoic acid, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro-, ethyl ester, ethyl-p-nitrobenzoate, unii-1och6y8nar, ethyl para-nitrobenzoate
PubChem CID 7457
IUPAC Name ethyl 4-nitrobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-nitrobenzoate
Nota nome 99%
Punto di fusione 56.0°C to 59.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4CO2C2H5
Quantità 100 g
Beilstein 09, 390
Indice di Merck 10, 3776
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 195.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder