Learn More
Ethyl 4-Nitrobenzoate, Mikromol™
Codice prodotto. 30051449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051449 25 mg 25mg
30049530 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051449 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0094.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 4-Nitrobenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-Nitrobenzoate
CAS 99-77-4
Nomi componenti o analita Ethyl 4-Nitrobenzoate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H9 N O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Ethyl 4-Nitrobenzoate
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name ethyl 4-nitrobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 195.17
Quantità 25 mg
Peso formulazione 195.0532 g/mol