Learn More
Ethyl 4-Nitrobenzoate, TRC
Codice prodotto. 30180369
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180369 10 g 10g
30179721 5 g 5g
30180095 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180369 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE93755810G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-77-4
Formula molecolare C9 H9 N O4
Molecular Weight (g/mol) 195.17
Sinonimo Ethyl 4-Nitrobenzoate, 4-(Ethoxycarbonyl)nitrobenzene, 4-Ethoxycarbonyl-1-nitrobenzene;
IUPAC Name ethyl 4-nitrobenzoate
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-Nitrobenzoate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Peso formulazione 195.0532