Learn More
Ethyl 4-phenylpyrrole-3-carboxylate, 97%
Codice prodotto. 11491327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491327 1 g 1g
11401337 5 g 5g
11411337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11491327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24877.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 64276-62-6 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64276-62-6
Formula molecolare C13H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 215.252
Numero MDL MFCD03931521
InChI Key VNZGRYAVCWGZCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4-phenylpyrrole-3-carboxylate, 4-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-phenylpyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20akyb, 3-carboethoxy-4-phenylpyrrole, 3-carbethoxy-4-phenylpyrrole, ethyl4-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 4154165
IUPAC Name ethyl 4-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CNC=C1C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-phenylpyrrole-3-carboxylate
Punto di fusione 126°C to 128°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 215.25
Percent Purity 97%