Learn More
Ethyl 4-pyrazolecarboxylate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10673405 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10673405 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10091744 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10673405 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397401000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 37622-90-5
Formula molecolare C6H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 140.14
Numero MDL MFCD00010844
InChI Key KACZQOKEFKFNDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4-pyrazolecarboxylate, ethyl pyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-ethoxycarbonylpyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl4-pyrazolecarboxylate, zlchem 132, pubchem21939, acmc-209iug
PubChem CID 142179
IUPAC Name ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CNN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
Punto di fusione 78.0°C to 80.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 138.0°C to 140.0°C (3.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Peso formulazione 140.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.