Learn More
Ethyl 5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10102854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10102854 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10102854 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46923DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifications
Materiale o nome chimico Ethyl 5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS 104296-35-7
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H12N2O3
Numero MDL MFCD08271949
Quantità 1 g
Sinonimo ethyl 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-1-methylpyrazole-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl-5-2-furyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-20m73c, ethyl 5-2-furyl-1-methylpyrazole-3-carboxylate, 1-methyl-5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid,5-2-furanyl-1-methyl-,ethyl ester
InChI Key QEOVLTVAGMDVLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=NN(C(=C1)C2=CC=CO2)C
IUPAC Name ethyl 5-(furan-2-yl)-1-methylpyrazole-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 220.228
PubChem CID 7537640
Peso formulazione 220.23
Percent Purity 97%