Learn More
Ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10767783
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10767783 1 g 1g
10149282 10 g 10g
10245284 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10767783 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00361DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 13395-36-3
Formula molecolare C10H16O4
Molecular Weight (g/mol) 200.234
InChI Key NIMKIMUBJFWPTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl trimethylacetopyruvate, hexanoic acid, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-, ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoic acid ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoic acid ethyl ester, ethyl pivaloylpyruvate, pivaloylpyruvic acid ethyl ester, 3-pivaloylpyruvic acid ethyl ester, ethyl5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate, trimethylacetopyruvic acid ethyl ester, ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoate
PubChem CID 83403
IUPAC Name ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 5, 5-dimethyl-2, 4-dioxohexanoate
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 200.23
Percent Purity 97%