Learn More
Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride 0.5 hydrate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10216613
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10216613 1 g 1g
10532754 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10216613 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC53973DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 623564-18-1
Formula molecolare C9H15Cl2N3O2
Molecular Weight (g/mol) 268.14
Numero MDL MFCD17015229
InChI Key UVYMXIAFTVXRIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 5h,6h,7h,8h-imidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride, ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate-hydrogen chloride 1/2, ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride 0.5 hydrate
PubChem CID 24229538
IUPAC Name ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.CCOC(=O)C1=CN2CCNCC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride 0.5 hydrate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 277.15
Percent Purity 97%