Learn More
Ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11389979
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11389979
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25762.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6440-02-4
Formula molecolare C5H7N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 173.19
Numero MDL MFCD00778317
InChI Key ZUGOHJWUTNKRMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 5-amino-, ethyl ester, 5-amino-1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20am6n, tos-bb-0200, zugohjwutnkrmg-uhfffaoysa, 5-amino-4-carbethoxy-1,2,3-thiadiazole, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylicacid,5-amino-,ethylester
PubChem CID 1831000
IUPAC Name ethyl 5-aminothiadiazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SN=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
Punto di fusione 123°C to 125°C
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 173.19
Percent Purity ≥98%