Learn More
Ethyl 5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate, TRC
Codice prodotto. 30369400
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30369400 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369400 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE89916510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate
CAS 174775-48-5
Formula molecolare C11H11NO3
Quantità 10 g
Sinonimo 5-Aminobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-aminobenzofuran-2-carboxylate
InChI Formula InChI=1S/C11H11NO3/c1-2-14-11(13)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)15-10/h3-6H,2,12H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1oc2ccc(N)cc2c1
Molecular Weight (g/mol) 205.21
Peso formulazione 205.0739