Learn More
Ethyl 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10289562
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10289562 10 g Amber Glass Bottle 10g
10299562 50 g Amber Glass Bottle 50g
11376865 100 g Amber Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10289562 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore EN00291EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 31037-02-2
Formula molecolare C7H11N3O2
Molecular Weight (g/mol) 169.18
Numero MDL MFCD00051652
InChI Key MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 5-amino-1-methyl-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1agpk, maybridge1_003833, ethyl-5-amino-1-methyl-1h-pyrazol-4-carboxylat
PubChem CID 271299
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)N(C)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
IUPAC Name ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Peso formulazione 169.18
Percent Purity 97%