Learn More
Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Mikromol™
Codice prodotto. 30052677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052677 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052677 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0034.050025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS 6994-25-8
Nomi componenti o analita Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H9 N3 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Allopurinol Imp. D (EP), Allopurinol USP Related Compound D, Allopurinol USP RC D, Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Related Compound D, Allopurinol Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
SMILES CCOC(=O)c1cn[nH]c1N
IUPAC Name ethyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 155.15
Quantità 25 mg
Peso formulazione 155.0695 g/mol