Learn More
Ethyl 5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10765213
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10765213 1 g 1g
10295794 250 mg 250mg
10536134 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10765213 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM04205DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 34859-65-9
Formula molecolare C7H10N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 186.229
InChI Key ZDGBWOZFPKNORL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2820511
IUPAC Name ethyl 5-amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SN=C1C)N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo ethyl 5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate, ethyl5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-3-methyl-isothiazole 4-carboxylate, maybridge1_004847, 5-amino-3-methyl-isothiazole-4-carboxylate ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-3-methylisothiazole, 4-isothiazolecarboxylic acid, 5-amino-3-methyl-, ethyl ester, 4-isothiazolecarboxylicacid, 5-amino-3-methyl-, ethyl ester
Peso formulazione 186.23
Percent Purity 97%