missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mikromol™

Codice prodotto. 30051009
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30051009 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30051009 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0882.050025

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Ethyl (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
CAS 31430-19-0
Nomi componenti o analita Ethyl (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H15 N3 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Ethyl (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mebendazole Imp. E (EP), Mebendazole Related Compound E, Mebendazole Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C17H15N3O3/c1-2-23-17(22)20-16-18-13-9-8-12(10-14(13)19-16)15(21)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,2H2,1H3,(H2,18,19,20,22)
SMILES CCOC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
IUPAC Name ethyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 309.32
Quantità 25 mg
Peso formulazione 309.1113 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.