Learn More
Ethyl(5-bromobenzofuran)-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10412453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10412453 250 mg 250mg
10188082 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10412453 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC31223CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 84102-69-2
Formula molecolare C11H9BrO3
Molecular Weight (g/mol) 269.094
InChI Key XLJWAHXKBCDQNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 735184
IUPAC Name ethyl 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl (5-bromobenzofuran)-2-carboxylate
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 250 mg
Sinonimo ethyl 5-bromobenzofuran-2-carboxylate, buttpark 34\07-75, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylbromobenzofurancarboxylate, ethyl5-bromobenzofuran-2-carboxylate, ethyl 5-bromo-2-benzofurancarboxylate, ethyl 5-bromo-benzofuran-2-carboxylate, 5-bromo-2-ethoxycarbonyl-1-benzofuran
Peso formulazione 269.09
Percent Purity 95%