Learn More
Ethyl 5-bromovalerate, 99%
Codice prodotto. 10347760 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10347760 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10061680 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10347760 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156540250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14660-52-7 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14660-52-7
Formula molecolare C7H13BrO2
Molecular Weight (g/mol) 209.08
Numero MDL MFCD00000266
InChI Key AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 5-bromovalerate, 5-bromopentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromovaleric acid ethyl ester, ethyl omega-bromovalerate, ethyl5-bromovalerate, ethyl-5-bromovalerate, pubchem3955, ethyl-5-bromo-valerate, ethyl-5-bromopentanoate
PubChem CID 84580
IUPAC Name ethyl 5-bromopentanoate
SMILES CCOC(=O)CCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 5-bromovalerate
Nota nome 99%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3200g/mL
Punti di ebollizione 104°C to 109°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 103°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br(CH2)4CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4570 to 1.46
Quantità 25 mL
Beilstein 02, II, 269
Gravità specifica 1.32
Peso formulazione 209.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 5-bromovalerate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.