Learn More
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate |
| Nota nome | 97% |
| Punto di fusione | 166°C to 171°C |
| Colore | Brown or Tan to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 223.66 |
| Percent Purity | 97% |
| Vedi altri risultati |