Learn More
Ethyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate, 95%
Produktkod. 10586831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantità Imballaggio Förpackningsstorlek
10586831 1 g Bottiglia in vetro 1g
10461972 5 g Bottiglia in vetro 5g
10259323 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10586831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 349730010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 2528-00-9 | C8H9ClO3 | 188.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2528-00-9
Formula molecolare C8H9ClO3
Molecular Weight (g/mol) 188.61
Numero MDL MFCD00173837
InChI Key JBACYJRMCXLIQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 5-chloromethyl-2-furoate, ethyl 5-chloromethyl furan-2-carboxylate, ethyl 5-chloromethyl-2-furancarboxylate, 5-chloromethyl-2-furancarboxylic acid ethyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-chloromethyl-, ethyl ester, buttpark 9650-29, acmc-1cej4, ethyl 2-chloromethyl-5-furoate
PubChem CID 263166
IUPAC Name ethyl 5-(chloromethyl)furan-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(O1)CCl
Specifikationer
Materiale o nome chimico Ethyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Colore Yellow
Densità 1.2250g/mL
Punti di ebollizione 115.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.5130
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.225
Peso formulazione 188.61
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Signalord
  • Attenzione
Riskkategorier
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.