Learn More
Ethyl 5-(chloromethyl)-3-isoxazolecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10623265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10623265 1 g Amber Glass Bottle 1g
10226193 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10623265 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB01278DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 3209-40-3
Formula molecolare C7H8ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 189.60
Numero MDL MFCD08445409
InChI Key RNURPQMTRDHCNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 5-chloromethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-chloromethyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-chloromethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-chloromethylisoxazole-3-carboxylate, 5-chloromethyl-isoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ehyl 5-chloromethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-chloromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 14674306
IUPAC Name ethyl 5-(chloromethyl)-1,2-oxazole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NOC(CCl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 5-(chloromethyl)-3-isoxazolecarboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 189.6
Percent Purity 97%