Learn More
Ethyl 5-(chlorosulfonyl)-3-furoate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10285504
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10285504 5 g Amber Glass Bottle 5g
10041194 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10285504 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC73303DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 256373-91-8
Formula molecolare C7H7ClO5S
Molecular Weight (g/mol) 238.638
Numero MDL MFCD11109333
InChI Key LEKOVVUPHAKDKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 5-chlorosulfonyl furan-3-carboxylate, ethyl 5-chlorosulfonyl-3-furoate, 3-furancarboxylic acid,5-chlorosulfonyl-, ethyl ester, 5-chlorosulfonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-chlorosulfonyl furan-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-furancarboxylic acid, 5-chlorosulfonyl-, ethyl ester
PubChem CID 10130959
IUPAC Name ethyl 5-chlorosulfonylfuran-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=COC(=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 5-(chlorosulfonyl)-3-furoate
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 238.65
Percent Purity 95%