Learn More
Ethyl (5-Ethyl-2-pyridinyl)acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl (5-Ethyl-2-pyridinyl)acetate |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H15NO2/c1-3-9-5-6-10(12-8-9)7-11(13)14-4-2/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 193.1103 |