Learn More
Ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate, 98%
Codice prodotto. 11388885
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11388885 5 g 5g
11378885 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11388885 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14010.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 348-36-7 | C11H10FNO2 | 207.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 348-36-7
Formula molecolare C11H10FNO2
Molecular Weight (g/mol) 207.20
Numero MDL MFCD00152076
InChI Key VIKOQTQMWBKMNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate, 5-fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro-, ethyl ester, 5-fluoro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-fluoro-indole-2-carboxylate, pubchem7276, maybridge1_006190, acmc-1aex1, ksc573a9h
PubChem CID 2727899
IUPAC Name ethyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC(F)=CC=C2N1
Especificaciones
Materiale o nome chimico Ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate
Punto di fusione 147°C to 152°C
Quantità 5 g
Beilstein 170254
Peso formulazione 207.21
Percent Purity 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.