Learn More
Ethyl 5-(hydroxymethyl)isoxazole-3-carboxylate, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10376614
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10376614 5 g Amber Glass Bottle 5g
10374963 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10376614 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08038DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 123770-62-7
Formula molecolare C7H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 171.152
Numero MDL MFCD08273501
InChI Key ZWVVVEYXDQMHGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 5-hydroxymethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-hydroxymethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 5-hydroxymethylisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-hydroxymethyl-, ethyl ester, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-hydroxymethyl-, ethyl ester, acmc-1c7ap, ethyl 5-hydroxymethylisoxazole-3-carboxylate, ethyl 5 hydroxymethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-hydroxymethyl-isoxazole-3-carboxylate
PubChem CID 8027233
IUPAC Name ethyl 5-(hydroxymethyl)-1,2-oxazole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NOC(=C1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 5-(hydroxymethyl)isoxazole-3-carboxylate
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 171.15
Percent Purity 90%