Learn More
Ethyl 5-Propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 5-Propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| CAS | 92945-27-2 |
| Formula molecolare | C9H14N2O2 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | Ethyl 3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, Ethyl 3-n-Propylpyrazole-5-carboxylate, Ethyl 5-n-Propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H14N2O2/c1-3-5-7-6-8(11-10-7)9(12)13-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | O=C(C1=NNC(CCC)=C1)OCC |
| IUPAC Name | ethyl 5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.22 |
| Peso formulazione | 182.11 |